Läs mer
7-Epi Clindamycin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Epiclindamycin hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 460.1565 |
| Procent renhet | >95% |