Läs mer
7-Epi-docetaxel, MedChemExpress
Produktkod. 16487118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16487118 10 mg 10mg
16461629 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16487118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16676
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress 7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity C; 7-Epitaxotere) is a impurity of docetaxel.
7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Epi-docetaxel
CAS 153381-68-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H53NO14
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-epi-Docetaxel 7-Epidocetaxel 7-Epitaxotere
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (123.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(O[C@@]1([C@](C[C@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4[C@H]3O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 807.88
Formel vikt 807.88
Procent renhet 99.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death