Läs mer
7-epi N-Desbenzoyl-N-tert-butoxycarbonyl-N,O-isopropylidene-3’-p-O-benzyl-6Alpha-hydroxy Paclitaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-epi N-Desbenzoyl-N-tert-butoxycarbonyl-N,O-isopropylidene-3’-p-O-benzyl-6alpha-hydroxy Paclitaxel |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C55H65NO17 |
| Formel vikt | 1011.43 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1012.1 |