missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Epiclindamycin 2-Phosphate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Epiclindamycin 2-Phosphate |
| CAS | 620181-05-7 |
| Molekylformel | C18 H34 Cl N2 O8 P S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-erythro-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,16-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2R)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl] dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.96 |
| Formel vikt | 504.1462 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?