Läs mer
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one |
| CAS | 5725-91-7 |
| Molekylformel | C14H11NO3 |
| MDL-nummer | MFCD00037661 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C1C=CC2=NC3=C(C=C(OCC)C=C3)OC2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.24 |
| Procent renhet | 98% |