Läs mer
7-Ethoxy-4-methylcoumarin, TRC
Produktkod. 30377347
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30377347 5 g -
30372099 2.5 g 2.5g
30381689 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9375905G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-05-8
Molekylformel C12 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Synonym Coumarin, 7-ethoxy-4-methyl- (6CI,8CI), 7-Ethoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-ethoxycoumarin, 4-Methylumbelliferone ethyl ether, 7-Ethoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, NSC 60561, Maraniol
IUPAC-namn 7-ethoxy-4-methylchromen-2-one
LEDER CCOc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-7-Ethoxycoumarin
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Formel vikt 204.0786
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.