Läs mer
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 258.05 |