Läs mer
7-Ethoxy-d5-coumarin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethoxycoumarin-d5 |
| CAS | 1189956-39-5 |
| Molekylformel | C11 2H5 H5 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.23 |
| Formel vikt | 195.0944 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |