Läs mer
7-Ethoxy Resorufin, TRC
Produktkod. 30134266
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134266 25 mg
30133405 1 mg
30005929 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89287525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5725-91-7
Molekylformel C14 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 241.24
Synonym 7-Ethoxyresorufin
IUPAC-namn 7-etoxyfenoxazin-3-ett
LEDER CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethoxyresorufin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Formel vikt 241.0739
Procent renhet >95%