Läs mer
7-etoxikumarin, 99 %
Produktkod. 11338985
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338985 100 mg 100mg
11328985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14116.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 31005-02-4 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
7-etoxikumarin är ett substrat för CYP2B6 som används i fluorometriska analyser av mikrosomal monooxygenasaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 7-Ethoxykumarin är ett substrat för CYP2B6 som används i fluorometriska analyser av mikrosomal
monooxygenasaktivitet.
Löslighet
Löslig i het metanol (mycket svag grumlighet), 95 % etanol (50 mg/ml), DMF och DMSO. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31005-02-4
Molekylformel C11H10O3
Molekylvikt (g/mol) 190.198
MDL-nummer MFCD00006877
InChI-nyckel LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-ethoxycoumarin, 7-ethoxy-2h-chromen-2-one, ethylumbelliferone, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy, 7-ethoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxycoumarine, pubchem8680, coumarin, 7-ethoxy, acmc-209hjx
PubChem CID 35703
ChEBI CHEBI:28184
IUPAC-namn 7-etoxikromen-2-on
LEDER CCOC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethoxycoumarin
Smältpunkt 88 °C till 91 °C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 146200
Löslighetsinformation Löslig i het metanol (mycket svag grumlighet), 95% etanol (50 mg/ml), DMF och DMSO. Olöslig i vatten.
Formel vikt 190.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.