Läs mer
7-Etoxikumarin, TRC
Produktkod. 30379139
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379139 100 mg
30388473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30379139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE891725100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31005-02-4
Molekylformel C11 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 190.2
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy- (9CI, ACI), 7-Ethoxy-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), Coumarin, 7-ethoxy- (6CI, 8CI), 7-Ethoxycoumarin, Ethylumbelliferone
IUPAC-namn 7-ethoxychromen-2-one
LEDER CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethoxycoumarin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Formel vikt 190.063