Läs mer
R&D Systems™ 7-Ethoxyresorufin
Beskrivning
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 5725-91-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Cytochrome P450 |
| Molekylformel | C14H11NO3 |
| Formel vikt | 241.24g/mol |
| Produkttyp | Substrate |
For Research Use Only