Läs mer
7-etoxiresorufin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455269
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455269 5 mg 5mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15455269 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62987.#0
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fluorimetriskt substrat för detektion av cytokrom P450-kopplade enzymer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 7-Ethoxyresorufin
CAS 5725-91-7
Smältpunkt 237 °C till 240 °C
Färg Brun
Molekylformel C14H11NO3
MDL-nummer MFCD00037661
Kvantitet 5 mg
Beilstein 225973
Synonym 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone
InChI-nyckel CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3O2
IUPAC-namn 7-etoxifenoxazin-3-on
Molekylvikt (g/mol) 241.246
PubChem CID 3294
ChEBI CHEBI:34480
Formel vikt 241.24
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Ethoxyresorufin
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Ethoxyresorufin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.