Läs mer
7-Ethyl-10-(4-amino-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethyl-10-(4-amino-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N4O6/c1-3-17-18-11-16(38-27(35)31-9-7-15(29)8-10-31)5-6-22(18)30-24-19(17)13-32-23(24)12-21-20(25(32)33)14-37-26(34)28(21,36)4-2/h5-6,11-12,15,36H,3-4,7-10,13-14,29H2,1-2H3/t28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 518.2165 |