Läs mer
7-Ethyl-10-(4-N-aminopentanoic acid)-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethyl-10-(4-N-aminopentanoic acid)-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin |
| CAS | 181467-56-1 |
| Molekylformel | C33 H38 N4 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38N4O8/c1-3-21-22-15-20(45-32(42)36-13-10-19(11-14-36)34-12-6-5-7-28(38)39)8-9-26(22)35-29-23(21)17-37-27(29)16-25-24(30(37)40)18-44-31(41)33(25,43)4-2/h8-9,15-16,19,34,43H,3-7,10-14,17-18H2,1-2H3,(H,38,39)/t33-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)NCCCCC(=O)O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.6768 |
| Formel vikt | 618.269 |