Läs mer
7-Etyl-10-hydroxycamptothecin, 98 %
Produktkod. 15412262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412262 100 mg 100mg
15402262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459091000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 86639-52-3 | C22H20N2O5 | 392,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86639-52-3
Molekylformel C22H20N2O5
Molekylvikt (g/mol) 392.4
InChI-nyckel FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Synonym 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
PubChem CID 104842
ChEBI CHEBI:8988
LEDER CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 392.4
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.