Läs mer
7-Etyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Dietyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dione), Mikromol™
Produktkod. 30049927
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049927 25 mg
1 options
Produktkod. 30049927 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1157.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7-Etyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Dietyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
CAS 86639-52-3
Analyt- eller komponentnamn 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H20 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, Irinotecan Related Compound B, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity E, Irinotecan Impurity E
InChI formel InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
LEDER CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
IUPAC-namn (S)-4,11-Dietyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion
Molekylvikt (g/mol) 392.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 392,1372 g/mol