missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-31-3 |
| Molekylformel | C14H11NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Ethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c1-2-9-5-6-12-11(8-9)13(16)10-4-3-7-15-14(10)17-12/h3-8H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vikt | 225.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?