Läs mer
7-Ethyl Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethyl Adenine |
| CAS | 24309-36-2 |
| Molekylformel | C7H9N5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Ethyladenine, NSC 14580 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-7-5(12)6(8)9-3-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CCn1cnc2ncnc(N)c12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |