Läs mer
7-Ethylindole, 98+%
Produktkod. 11323716
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323716 50 g 50g
11313716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14875.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22867-74-9 | C10H11N | 145.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22867-74-9
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.21
MDL-nummer MFCD00143514
InChI-nyckel PIIZLMYXLGYWTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-ethylindole, 1h-indole, 7-ethyl, 7-ethyl indole, pubchem7338, acmc-1cfby, 7-ethylindole gc
PubChem CID 2724711
IUPAC-namn 7-etyl-lH-indol
LEDER CCC1=C2NC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ethylindole
Densitet 1.058
Kokpunkt 230°C
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 50 g
Beilstein 1238356
Formel vikt 145.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.