Läs mer
7-Ethylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ethylindole |
| CAS | 22867-74-9 |
| Molekylformel | C10 H11 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-2-8-4-3-5-9-6-7-11-10(8)9/h3-7,11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 7-ethyl-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.0891 |