Learn More
7-Ethyltryptophol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 189.1154 |