Läs mer
7-fluor-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-karbolin, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline |
| CAS | 177858-80-9 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C11H11FN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro |
| InChI-nyckel | OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F |
| IUPAC-namn | 7-fluor-2,3,4,9-tetrahydro-lH-pyrido[3,4-b]indol |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.221 |
| Visa mer |