missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-amine |
| CAS | 1383809-95-7 |
| Molekylformel | C12 H16 F N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Fluoro-1,1,3-trimethyl-4-aminoindane, 7-Fluoro-1,1,3-trimethylindan-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FN/c1-7-6-12(2,3)11-8(13)4-5-9(14)10(7)11/h4-5,7H,6,14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(N)c12 |
| IUPAC-namn | 7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydroinden-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.261 |
| Formel vikt | 193.127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?