Läs mer
7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406246
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406246 1 g 1g
15416246 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61065.03
Request Bulk or Custom Format
Dessa föreningar är användbara laboratoriereagenser och används ofta i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dessa föreningar är användbara laboratoriereagenser
och används ofta i organisk syntes.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122138-83-4
Molekylformel C8H7FN2O3
Molekylvikt (g/mol) 198.153
MDL-nummer MFCD23379858
InChI-nyckel PEOVRVSERLAIQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14422956
IUPAC-namn 7-fluor-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin
LEDER C1COC2=CC(=C(C=C2N1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.