Läs mer
7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one |
| CAS | 162012-69-3 |
| Molekylformel | C8H4FN3O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 7-Fluoro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-Fluoro-6-nitro-3H-quinazolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4FN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13) |
| LEDER | Oc1ncnc2cc(F)c(cc12)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.13 |