missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, TRC

Produktkod. 30405231
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405231 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5949001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one
CAS 162012-69-3
Molekylformel C8H4FN3O3
Kvantitet 1 g
Synonym 7-Fluoro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-Fluoro-6-nitro-3H-quinazolin-4-one
InChI formel InChI=1S/C8H4FN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
LEDER Oc1ncnc2cc(F)c(cc12)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 209.13
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.