missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-fluorbenso-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfonsyra ammoniumsalt, MP Biomedicals™

Produktkod. 11465511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465511 10 mg 10mg
11455511 5 mg 5mg
11475511 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11465511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215808610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 SEK
    4650.36 SEK / 10mg
    Save 234.64 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Känsligt och specifikt fluorescerande märkningsreagens för föreningar med låg molekylvikt och för makromolekyler som innehåller tiolgrupper

Kemiska identifierare

CAS 84806-27-9
Molekylformel C6H6FN3O4S
Molekylvikt (g/mol) 235.189
MDL-nummer MFCD02682109
InChI-nyckel JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC-namn azanium;7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonat
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 235.2
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.