Läs mer
7-fluorbenso-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfonsyra ammoniumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475511 25 mg 25mg
11455511 5 mg 5mg
11465511 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475511 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215808625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 SEK
    5035.95 SEK / 25mg
    Save 254.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Känsligt och specifikt fluorescerande märkningsreagens för föreningar med låg molekylvikt och för makromolekyler som innehåller tiolgrupper
Chemical Identifiers
CAS 84806-27-9
Molekylformel C6H6FN3O4S
Molekylvikt (g/mol) 235.189
MDL-nummer MFCD02682109
InChI-nyckel JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC-namn azanium;7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonat
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 235.2
Fysisk form Pulver