Läs mer
7-Fluorbensofurazan-4-sulfonamid, 98 %
Produktkod. 11435617
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435617 100 mg 100mg
11374629 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23586.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91366-65-3
Molekylformel C6H4FN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 217.17
MDL-nummer MFCD00036687
InChI-nyckel XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
IUPAC-namn 7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Smältpunkt 143 °C till 147 °C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 217.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.