Läs mer
7-fluorbensofurazan-4-sulfonsyra ammoniumsalt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400397
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400397 50 mg 50mg
11364629 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21767.MF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84806-27-9 | Molecular Formula: C6H6FN3O4S | Molecular Weight: 235.189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84806-27-9
Molekylformel C6H6FN3O4S
Molekylvikt (g/mol) 235.189
MDL-nummer MFCD02682109
InChI-nyckel JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC-namn azanium;7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonat
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
Smältpunkt ∼285 °C till 295 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 235.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.