Läs mer
7-Fluorochroman-4-one, may contain up to 15% 5-isomer, 98% (sum of isomers), Thermo Scientific™
Produktkod. 15445135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445135 250 mg 250mg
15437925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31881.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113209-68-0
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.151
MDL-nummer MFCD06202344
InChI-nyckel HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14653132
IUPAC-namn 7-fluoro-2,3-dihydrochromen-4-one
LEDER C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluorochroman-4-one
Namnnotering sum of isomers
Smältpunkt 46°C to 50°C
Anteckningar om analysprocent may contain up to 15% 5-isomer
Kvantitet 250 mg
Synonym 7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one
Formel vikt 166.15
Procent renhet 98%