Läs mer
7-fluorindol, 97 %
Produktkod. 11368566
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368566 250 mg 250mg
11358566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17621.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 387-44-0 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol. (nästan transparens)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 387-44-0
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD01074502
InChI-nyckel XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroindole, 1h-indole, 7-fluoro, pubchem7294, 7-fluoranyl-1h-indole, acmc-209j1q, ksc222e4r, 7-fluoro-1h-indole, buttpark 24\07-35
PubChem CID 2774504
IUPAC-namn 7-fluoro-lH-indol
LEDER FC1=C2NC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluoroindole
Smältpunkt 61 °C till 63 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 114740
Löslighetsinformation Löslig i metanol. (nästan transparens)
Formel vikt 135.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.