Läs mer
7-Fluoroisatin, 97 %
Produktkod. 11346969
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346969 25 g 25g
11326969 1 g 1g
11336969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26827.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165,123 g/mol
7-Fluoroisatin används som mellanprodukt av kardiovaskulära, antiinflammatoriska och bakteriedödande läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
7-Fluoroisatin används som mellanprodukt av kardiovaskulära, antiinflammatoriska och bakteriedödande läkemedel.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,022 g/L
)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317-20-4
Molekylformel C8H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.123
MDL-nummer MFCD01569508
InChI-nyckel HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
IUPAC-namn 7-fluoro-lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluoroisatin
Smältpunkt 193 °C till 195 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Sparsamt lösligt i vatten (0,022g/L)
Formel vikt 165.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.