Läs mer
7-Fluorooxindole, 95%
Produktkod. 15478068
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478068 1 g 1g
15498068 250 mg 250mg
15488068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61511.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71294-03-6 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71294-03-6
Molekylformel C8H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 151.14
MDL-nummer MFCD02179608
InChI-nyckel VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
PubChem CID 3734371
IUPAC-namn 7-fluoro-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Fluorooxindole
Färg Röd till brun
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.