Läs mer
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95%
Produktkod. 11449627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449627 5 g 5g
11439627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449627 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B22113.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applications
7-Hexadecyn-1-ol is used in the preparation of 15-hexadecynoic acid. It acts as a reagent for pharmaceutical research and in chemical synthesis.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 822-21-9
Molekylformel C16H30O
Molekylvikt (g/mol) 238.415
MDL-nummer MFCD00041709
InChI-nyckel UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
PubChem CID 549047
IUPAC-namn hexadec-7-yn-1-ol
LEDER CCCCCCCCC#CCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hexadecyn-1-ol
Linjär formel CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.41
Procent renhet 95%