Läs mer
7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Dipotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 379.8829 |