Läs mer
7-Hydroxy-1,4-benzodioxan-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy-1,4-benzodioxan-6-carboxylic Acid |
| CAS | 197584-99-9 |
| Molekylformel | C9H8O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-7-hydroxy-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c10-6-4-8-7(13-1-2-14-8)3-5(6)9(11)12/h3-4,10H,1-2H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc2OCCOc2cc1O |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-7-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vikt | 196.0372 |