Läs mer
7-Hydroxy-1H-Indole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy-1H-Indole-3-acetic Acid |
| CAS | 173447-79-5 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-3-indoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-8-3-1-2-7-6(4-9(13)14)5-11-10(7)8/h1-3,5,11-12H,4H2,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2O |
| IUPAC-namn | 2-(7-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vikt | 191.06 |