missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, Mikromol™

Produktkod. 17983636
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983636 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983636 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0961.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
CAS 70500-72-0
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-hydroxy-, 2,7-Dihydroxyquinoline, 7-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxycarbostyril
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1-5,11H,(H,10,12)
LEDER Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 7-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 161.0477 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.