Läs mer
7-hydroxi-2,2,8-trimetyl-2,3-dihydro-4H-kromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 206.24 |
| Procent renhet | 97% |