Läs mer
7-Hydroxy-2-metyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol™
Produktkod. 30457618
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457618 4 x 25 mg
17962276 100 mg
17914096 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457618 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0294.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7-Hydroxy-2-metyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 6320-42-9
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1
IUPAC-namn 7-hydroxy-2-metylchromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 176,0473 g/mol