Läs mer
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423697
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423697 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15423697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27485.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Smältpunkt 230°C to 234°C
Molekylformel C9H9NO2
MDL-nummer MFCD06410891
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dihydro-7-hydroxy-2 1h-quinolinone, 7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxycarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one, 7-hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro carbostyril, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy, 7-hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
InChI-nyckel LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)O
IUPAC-namn 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 163.176
PubChem CID 2785758
Formel vikt 163.17
Procent renhet 97%