Läs mer
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Produktkod. 16429346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429346 100 mg
1 options
Produktkod. 16429346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010130
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H9NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 163.17
Formel vikt 163.17
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation