Läs mer
7-hydroxi-3,7-dimetyloktanal, MP Biomedicals
Produktkod. 11468795 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468795 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11468795 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522493910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 10g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal
CAS 107-75-5
Molekylformel C10H20O2
Kvantitet 10 g
Synonym hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
InChI-nyckel WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC-namn 7-hydroxi-3,7-dimetyloktanal
Molekylvikt (g/mol) 172.268
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Formel vikt 172