missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138622
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30138622 25 mg
30005455 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94966025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115538-85-7
Molekylformel C27H42O4
Molekylvikt (g/mol) 430.62
Synonym 7alpha-Hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic Acid, 7alpha-Hydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic Acid
IUPAC-namn (6R)-6-[(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptanoic acid
LEDER C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H42O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h14,16-17,20-24,29H,5-13,15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 430.3083
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.