missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Hydroxy-4-chromone, MedChemExpress

Produktkod. 16474947
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16474947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6596

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.

7-Hydroxychromone is a Src kinase inhibitor with an IC50 of <300 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-4-chromone
CAS 59887-89-7
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 7-Hydroxychromone
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (88.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=CC=C(O)C=C2OC=C1
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.14
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.