Läs mer
7-Hydroxy-4-methyl-8-nitrocoumarin, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428879
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428879 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15428879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07896.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-4-methyl-8-nitrocoumarin
CAS 19037-69-5
Smältpunkt ∽255°C (decomposition)
Molekylformel C10H7NO5
MDL-nummer MFCD00051824
Kvantitet 1 g
Beilstein 225171
Synonym 7-hydroxy-4-methyl-8-nitrocoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-8-nitro-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,7-hydroxy-4-methyl-8-nitro, acmc-20alwz, pubchem8690, 7-hydroxy-8-nitro-4-methylcoumarin, 7-hydroxy-8-nitro-4-methyl-3-chromene-2-one, 7-hydroxy-4-methyl-8-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-methyl-8-nitro
InChI-nyckel BGUBUSIGKOWDPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C(C(O)=CC=C12)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 7-hydroxy-4-methyl-8-nitrochromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 221.17
PubChem CID 5376327
Formel vikt 221.17
Procent renhet 98%