Läs mer
7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15411249
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411249 5 g 5g
15421249 25 g 25g
15431249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64167.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
7-Hydroxy-4′-nitroisoflavone is used in the synthesis of iso flavones, Synthesis of daidzin, soflavone amide derivatives.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15485-80-0
Molekylformel C15H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 283.24
MDL-nummer MFCD01546432
InChI-nyckel CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
IUPAC-namn 7-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-4-one
LEDER OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Smältpunkt 290°C to 292°C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 385006
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 283.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver