Läs mer
7-hydroxy-4-(trifluorometyl)kumarin, 98 %
Produktkod. 11437867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437867 5 g 5g
11427867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16537.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3355.80 SEK
    2857.65 SEK / 5g
    Save 498.15 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 575-03-1
Molekylformel C10H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 230.142
MDL-nummer MFCD00037578
InChI-nyckel CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
PubChem CID 5375667
IUPAC-namn 7-hydroxi-4-(trifluormetyl)kromen-2-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Smältpunkt 178 °C till 180 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 230.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.